IPAKGARA2
IPAK Gard® Pretreatment Pack
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
Synonim(y):
IPAK Gard® 10-15 Pretreatment pack
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Właściwości
Protects the reverse osmosis membrane
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
IPAK Gard®
Wysokość
39.5 cm (15.5 in.)
kompatybilność
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Opis ogólny
For use with Milli-Q® IQ 7010, Milli-Q® IQ 7015, Milli-Q® IX 7010 and Milli-Q® IX 7015 water purification systems.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Activated carbon protects against free chlorine.
- Depth filter protects against particulates and colloids.
- 63% of the parts suppliers are ISO 14001 environmental management system-certified.
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem