IPAKGARA1
IPAK Gard® Pretreatment Pack
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
Synonim(y):
IPAK Gard® 3-5 pretreatment pack
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Właściwości
removal of colloids, particles and free chlorine
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
IPAK Gard®
Wysokość
39.5 cm (15.5 in.)
wielkość porów
5 μm pore size
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pleated filter and carbon block components provide high-efficiency removal of colloids, particles and free chlorine from potable water to ensure reverse osmosis (RO) membrane performance over years.
- 63% of the parts suppliers are ISO 14001 environmental management system-certified.
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem