Kluczowe dokumenty
IHCR1005-6
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw hydroksylazie tyrozyny, wstępnie rozcieńczone, klon LNC1
clone LNC1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LNC1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, lizard, mouse, human, zebrafish, vole, frog, rat, chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Opis ogólny
Hydroksylaza tyrozynowa odgrywa ważną rolę w fizjologii neuronów adrenergicznych. Jest to pierwszy i ograniczający szybkość enzym zaangażowany w biosyntezę katecholamin dopaminy i noradrenaliny z tyrozyny. TH jest zatem użytecznym markerem dla neuronów dopaminergicznych i noradrenergicznych. Aktywność enzymatyczna TH wymaga jonów żelaza jako kofaktorów i uważa się, że jest regulowana przez fosforylację. Zidentyfikowano co najmniej cztery izoformy ludzkiego TH, które są wynikiem alternatywnego splicingu.
Specyficzność
Hydroksylaza tyrozynowa. Rozpoznaje białko o masie około 59-63 kDa metodą Western blot. Nie reaguje z następującymi białkami na Western Blot: beta-hydroksylaza dopaminy, hydroksylaza fenyloalaniny, hydroksylaza tryptofanu, reduktaza dehydropterydyny, reduktaza sepiapteryny, transferaza fenetanoloaminy-N-metylowa (PNMT).
Immunogen
Epitop: Rozpoznaje epitop na zewnątrz regulacyjnego N-końca hydroksylazy tyrozynowej.
Hydroksylaza tyrozynowa oczyszczona z komórek PC12.
Zastosowanie
Przeciwciało jest wstępnie rozcieńczone i gotowe do użycia do immunohistochemii utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.
Obróbka wstępna: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Zalecany bufor cytrynianowy, pH 6,0 (nr kat. 21545). Bez odzyskiwania epitopu nie wykryto żadnego sygnału.
Inkubacja: 30 minut z zestawami do wykrywania IHC Select.
Hydroksylaza tyrozynowa została wstępnie rozcieńczona do użycia jako przeciwciało pierwotne z zestawami i protokołami detekcji IHC Select firmy Chemicon (numery katalogowe DAB050, DET-HP1000, APR050 i DET-APR1000), ale można użyć systemów detekcji IHC innych dostawców. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zoptymalizowanego protokołu, odwiedź stronę www.chemicon.com i wybierz łącze protokoły pod nr kat. Nr kat. IHCR1005-6.
Przeciwciało przeciw hydroksylazie tyrozyny, wstępnie rozcieńczone, klon LNC1 wykrywa poziom hydroksylazy tyrozyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn rozcieńczony w PBS, pH 7,2 ze stabilizatorami, 0,2% Tween 20 i 0,1% Kathon jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Data ważności znajduje się na fiolce.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tristan Darland et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(2), 157-167 (2012-08-23)
Finding genetic polymorphisms and mutations linked to addictive behavior can provide important targets for pharmaceutical and therapeutic interventions. Forward genetic approaches in model organisms such as zebrafish provide a potentially powerful avenue for finding new target genes. In order to