Kluczowe dokumenty
HX0635
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution, Hydrogen Dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
Beilstein:
3587191
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51473503
Nazwa produktu
Roztwór nadtlenku wodoru 30% W/W, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
Formularz
liquid
okres trwałości
24 mo. (from mfg date)
stężenie
29.0-32.0% (hydrogen peroxide)
zanieczyszczenia
≤0.0006 meq/g Titrable acid
≤0.5 ppm Iron (Fe)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤5 ppm Ammonium (NH4)
≤5 ppm Sulfate (SO4)
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Charakterystyka techniczna
Tolerancja: 29,0-32,0% W/W
Komentarz do analizy
Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji
Amon (NH4): 5ppm max
Assay: 29,0-32,0%
Chlorek (Cl): 2ppm max
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,002% max
Postać: Klarowna ciecz
Metale ciężkie (jako Pb): 1ppm max
Żelazo (Fe): 0.5ppm max
Azotan (NO3): 2ppm max
Fosforan (PO4): 2ppm max
Siarczan (SO4): 5ppm max
Kwas miareczkowy: 0.0006meq/g max
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stephen D Willis et al.
Molecular biology of the cell, 31(10), 1015-1031 (2020-03-12)
Environmental stress elicits well-orchestrated programs that either restore cellular homeostasis or induce cell death depending on the insult. Nutrient starvation triggers the autophagic pathway that requires the induction of several Autophagy (ATG) genes. Cyclin C-cyclin-dependent kinase (Cdk8) is a component