HX0608
Hydrochloric acid solution
OMNITRACE® Ultra
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, Muriatic Acid, HCl, Hydrogen chloride solution
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid solution, OmniTrace Ultra
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
ciśnienie pary
190 hPa ( 20 °C)
Postać
liquid
stężenie
≥30 -50% in hydrofluoric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
gęstość
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1