Kluczowe dokumenty
HX0607
Supelco
Hydrochloric Acid
34-37% OMNITRACE®
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, Muriatic Acid, 23 deg. Be, Hydrogen chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Nazwa produktu
Hydrochloric Acid, 34-37% OmniTrace
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
190 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
stężenie
(Nitric Acid, >= 65 - < 70)
≥30-50% in HCl
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
gęstość
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
Opakowanie
Product is packed into FEP PTFE bottles. Each bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informacje prawne
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1