Kluczowe dokumenty
HX0295
Supelco
Hexane
≥95.0% (n-hexane basis), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
Próba:
≥95.0% (n-hexane basis)
metody:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
69 °C (lit.)
ciśnienie pary:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nazwa produktu
n-Hexane 95%, OmniSolv®
gęstość pary
~3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥95.0% (n-hexane basis)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Water (H2O)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
HX0295P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (n-hexane)95% minBoiling range66.1-69.4°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.20AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2