Kluczowe dokumenty
HTS110M
Sigma-Aldrich
Preparat błonowy ChemiSCREEN Rekombinowany ludzki receptor serotoniny 5-HT4B
Human 5-HT4 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
5-hydroksytryptamina (5-HT, powszechnie znana również jako serotonina) jest syntetyzowana w komórkach enterochromafinowych w jelicie oraz w zakończeniach nerwów serotoninergicznych. Na obwodzie 5-HT pośredniczy w motoryce przewodu pokarmowego, agregacji płytek krwi i skurczu naczyń krwionośnych. 5-HT wpływa na wiele funkcji ośrodkowego układu nerwowego, w tym sen, aktywność ruchową, percepcję sensoryczną, pobudzenie i apetyt. Rodzina 12 GPCR i jeden kanał jonowy pośredniczą w biologicznym działaniu 5-HT (Hoyer i in., 1994). 5-HT4 obejmuje co najmniej 8 izoform różniących się na C-końcu, które są generowane przez alternatywny splicing. Ekspresja i dystrybucja tych wariantów splicingu różni się w zależności od narządów i tkanek, przy czym wiele z nich występuje w kilku tkankach, takich jak przedsionek, mózg i przewód pokarmowy (Bockaert i in. 2004). Do tej pory wykazano, że wszystkie izoformy aktywują cyklazę adenylową in vitro i nie wykazano różnic w transdukcji sygnału między C-końcowymi wariantami receptora 5-HT4. Receptory 5-HT4 są potencjalnie interesujące w leczeniu pacjentów z zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego i chorobą Alzheimera (De Maeyer et al. 2008; Lezoualc'h 2007). Preparaty błonowe 5-HT4B firmy Millipore są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych agonistów i antagonistów 5-HT4B. Preparaty błonowe wykazują Kd 0,46 nM dla[3H]-GR113808. Przy 1 nM[3H]-GR113808, 5 μg / studzienkę 5-HT4B Membrane Prep daje ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła.
Ludzki HTR4, transkrypt b, kodujący 5-HT4B
Zastosowanie
Preparat błonowy ludzkiego GPCR 5-HT4 do testów wiązania radioligandów i wiązania GTPγS.
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: 5-HT4
Target Sub-Family: Serotonin
Jakość
Table 1. Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with varying amounts of 5-HT4B membrane prep.
10 µg/well 5 µg/well
Signal:Background 26.4 21.7
Specific Binding (cpm) 5286 4879
SPECIFICATIONS: 1 unit = 5 μg membrane preparation
Bmax: 12.5 pmol/mg
Kd: 2.7 nM for [3H]-GR113808
Charakterystyka techniczna
Warunki inkubacji
ZALECANE WARUNKI BADANIA: Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze testowym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana buforem testowym. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem testowym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor testowy: 25 mM Tris, pH 7,4, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[3H]-GR113808 (Amersham TRK944)
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jedna jednostka to ilość membrany, która da ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 3HGR113808 przy 1 nM.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -70°C. Produkt jest stabilny przez co najmniej 6 miesięcy od daty otrzymania, jeśli jest przechowywany zgodnie z zaleceniami. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2