Kluczowe dokumenty
HTS084M
Sigma-Aldrich
ChemiScreen BB2 Preparat błony receptora bombesiny
Human BB2 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Bombesyna, bioaktywny peptyd po raz pierwszy zidentyfikowany w skórze płazów, jest spokrewniony z dwoma peptydami ssaków, peptydem uwalniającym gastrynę (GRP) i neuromedyną B. Rodzina 3 receptorów GPCR, w tym NMB-R (BB1), GRP-R (BB2) i BRS-3 (BB3), pośredniczy w biologicznym działaniu peptydów. Receptory różnią się powinowactwem do peptydów. Wiązanie ligandu z BB2 aktywuje Gq w celu zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia. GRP stymuluje uwalnianie gastryny z komórek endokrynnych i stymuluje aktywność mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym. Ponadto wiązanie GRP z BB2 stymuluje proliferację różnych typów komórek i jest związane z progresją drobnokomórkowego raka płuc i innych nowotworów złośliwych. OUN jest również głównym miejscem ekspresji GRP, a GRP i BB2 są zaangażowane w zegar dobowy, uwarunkowany strach i przyjmowanie pokarmu (Ohki-Hamazaki i in., 2005). Preparaty błonowe BB2 firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych antagonistów interakcji BB2 i jego ligandów. Preparaty błonowe wykazują Kd 0,114 nM dla[125I]-Tyr4-Bombesin. Przy 0,3 nM[125I]-Tyr4-Bombesin, preparaty membranowe BB2 o objętości 5 µg/basen lub 10 µg/basen dają zazwyczaj ponad 20-krotny stosunek sygnału do tła.
Pełnej długości ludzki GRPR cDNA kodujący BB2
Zastosowanie
Preparat błonowy ludzkiego BB2 GPCR do testów wiązania radioligandów i wiązania GTPγS.
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: BB2
Target Sub-Family: Bombesin
Jakość
Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with varying amounts of BB2 membrane prep:
10 µg/well5 µg/well
Signal:Background 24 23
Specific Binding (cpm) 19,260 12,610
SPECIFICATION: Bmax: 1.28 pmol/mg; Kd: 0.114 nM
Charakterystyka techniczna
Warunki indukcji
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 min, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Tris, pH 7,4, 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I]-Tyr4-Bombesin (Perkin Elmer#:NEX-258 )
Bufor płuczący: 50 mM Tris, pH 7,4, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła z bombesiną znakowaną 125Iprzy 0,3 nM.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do 0,5 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and function of bombesin-like peptides and their receptors
Ohki-Hamazaki, Hiroko, et al
International Journal of Developmental Biology, 49, 293-300 (2005)