HTS015RTA
Gotowe do testów mrożone komórki receptora chemokinowego CX3CR1
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora chemokinowego CX3CR1, Human CX3CR1 GPCR frozen cells for Calcium Flux FLIPR Assays.
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
CX3CR1 jest GPCR wyrażanym na komórkach naturalnych zabójców, cytotoksycznych limfocytach T i makrofagach. Jedyny ligand dla CX3CR1, fraktalkina, jest niezwykłą chemokiną, która jest wyrażana jako cząsteczka transbłonowa z domeną CX3C i domeną mucyny (Imai i in., 1997). Fraktalkina wykazuje wysoką ekspresję na komórkach śródbłonka aktywowanych przez TNFα i inne cytokiny prozapalne, a interakcje fraktalkina/CX3CR1 pośredniczą w rekrutacji makrofagów do blaszki miażdżycowej (Lesnick i in., 2003; McDermott i in., 2003). Ponadto fraktalkina i CX3CR1 są zaangażowane w patogenezę kłębuszkowego zapalenia nerek, zakażenia HIV i reumatoidalnego zapalenia stawów (Ito i in., 2002; Faure i in., 2003; Nanki i in., 2002). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore's z ekspresją CX3CR1 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-4, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego CX3CR1 na powierzchni komórki i zawiera zoptymalizowane poziomy rekombinowanego białka G w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CX3CR1.
CX3CR1 jest GPCR wyrażanym na komórkach naturalnych zabójców, cytotoksycznych limfocytach T i makrofagach. Jedyny ligand dla CX3CR1, fraktalkina, jest niezwykłą chemokiną, która jest wyrażana jako cząsteczka transbłonowa z domeną CX3C i domeną mucyny (Imai i in., 1997). Fraktalkina wykazuje wysoką ekspresję na komórkach śródbłonka aktywowanych przez TNFα i inne cytokiny prozapalne, a interakcje fraktalkina/CX3CR1 pośredniczą w rekrutacji makrofagów do blaszki miażdżycowej (Lesnick i in., 2003; McDermott i in., 2003). Ponadto fraktalkina i CX3CR1 są zaangażowane w patogenezę kłębuszkowego zapalenia nerek, zakażenia HIV i reumatoidalnego zapalenia stawów (Ito i in., 2002; Faure i in., 2003; Nanki i in., 2002). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore's z ekspresją CX3CR1 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-4, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego CX3CR1 na powierzchni komórki i zawiera zoptymalizowane poziomy rekombinowanego białka G w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CX3CR1.
Opis linii komórkowej
Chem-4
Linie komórkowe GPCR
Zastosowanie
Ludzkie komórki mrożone CX3CR1 GPCR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: CX3CR1
Target Sub-Family: Chemokine
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
This product contains genetically modified organisms (GMO). Within the EU GMOs are regulated by Directives 2001/18/EC and 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council and their national implementation in the member States respectively. This legislation obliges {HCompany} to request certain information about you and the establishment where the GMOs are being handled. Click here for Enduser Declaration (EUD) Form.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3