HG00BX14
Egg Yolk Emulsion
sterile, emulsion, egg yolk(containing > 50%)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
egg yolk (containing > 50%)
sterylność
sterile
Postać
emulsion
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Used in conjunction with Baird Parker Agar (HG000C41.500) and Potassium Tellurite (HG00BX15.PK)
Uwaga dotycząca przygotowania
Allow to stand at room temperature for 30 minutes prior to use.Shake well