Kluczowe dokumenty
HCDC0001L0100
Millipore
Mobius Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly
(-196C), 100 mL, sterile; y-irradiated (at 25-40 kGy)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
Materiały
(flouropolymer)
(thermoplastic elastomer)
device
polypropylene
silicone (thermoplastic elastomer)
Poziom jakości
agency
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
sterylność
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Parametry
-196- 60 °C temp. range (-321- 140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
pojemność
100 mL
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Zastosowanie
mAb
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Device configuration: 5 bags per assembly
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
Specyficzność
All component materials, in contact with sampling liquid, meet the criteria for Class VI testing based on USP <88> Biological Reactivity, in vivo.
Application
Zastosowanie
Croyopreserved storage of cells
Opakowanie
Five (5) assembies per package with each assembly containing five (5) 100 mL cryo bags
Komponenty
Fluoropolymer bags: Tubing: Silicone and Thermoplastic ElastomerFittings: PolypropyleneNovaSeal Pinch Pipes: Nickel plated brass
Pinch clamp: Nylon
Inne uwagi
Bags manufactured under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards. Assembly performed under ISO Clean Room Class 7 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards.
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.