Kluczowe dokumenty
GX0185
Supelco
Glycerol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Glycerin, 1, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Beilstein:
635685
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-289-5
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.5% Water
≤2 ppm Heavy metals (as Pb)
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 199 °C
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Akroleina i glukoza: Aby przejść test
Assay (GC): 99,5% min
Związki chlorowane (jako Cl): 0,003% max
Kolor (APHA): 10 max
Estry kwasów tłuszczowych (jako kwas masłowy): 0,05% max
Postać: Klarowna ciecz
Metale ciężkie (jako Pb): 2ppm max
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Neutralność: Aby przejść test
Pozostałość po zapaleniu: 0,005% max
Substancje ciemniejące pod wpływem kwasu siarkowego: Aby przejść test
Siarczan (SO4): 0,001% max
Woda (H2O): 0,5% max
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6