Kluczowe dokumenty
GSTF29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrana, mieszane estry celulozy, bez trytonu, hydrofilowa, 0,22 μm, 293 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Parametry
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
293 mm
grubość
180 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<2%
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.22 μm pore size
75 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Opis ogólny
Filter Code: GSTF
Filter Type: Screen filter
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3