Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
GFDX20305PK
Millipore
Glass Fiber Diagnostic Pad
filter L × W 20 cm × 30 cm , Pad Size, pack of 5 sheets
Synonim(y):
Podkładka diagnostyczna, Podkładka sprzężona, Podkładka z włókna szklanego
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NA.47
opakowanie
pack of 5 sheets
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
filtr dł. × szer.
20 cm × 30 cm , Pad Size
Opis ogólny
SureWick® Pad Materials are designed and optimised for use in rapid diagnostic lateral flow tests that require superior consistency and performance. SureWick® glass fiber conjugate / diagnostic pads are used to release detector reagents and faciltiate sample flow across the lateral flow membrane. This sample pack contains 5 sheets of 20cm x 30cm glass fiber diagnostic pad (GFDX) material.
Zastosowanie
Materiały podkładek SureWick®są zoptymalizowane do użycia jako próbki, koniugaty lub podkładki absorbujące w szerokim zakresie zastosowań testów przepływu bocznego, w tym w testach chorób zakaźnych (COVID-19, HIV, grypa, malaria, choroby przenoszone drogą płciową itp.), a także w zdrowiu kobiet, wykrywaniu biomarkerów, testach narkotyków, opracowywaniu leków, testach środowiskowych, zastosowaniach rolniczych, bezpieczeństwie żywności, testach jakości produktów i zdrowiu zwierząt.
Cechy i korzyści
  • Podkładki z włókna szklanego SureWick®charakteryzują się niską ekstrahowalnością i doskonałą konsystencją.
  • Zapewniają niezawodny, przewidywalny przepływ próbek i dostarczanie odczynników.
  • Charakteryzują się stałą grubością, objętością złoża i jednolitą jakością powierzchni.
  • Szybka dostawa i czas realizacji.
  • Doskonałe wsparcie techniczne.
Informacje prawne
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1