Key Documents
FTPF00789
Millipore
Silicone 4 in. Tri-Clover gasket 1-cartridge housing
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
eCl@ss:
25140604
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
Poziom jakości
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
Informacje prawne
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany