FSLW29300
Fluoropore Membrane, PTFE, hydrophobic, 3.0 µm, 293 mm, white, plain
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Fluoropore®
Parametry
122 mL/min-cm2 water flow rate
130 °C max. temp.
6 L/min-cm2 air flow rate
śr. filtra
293 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
3.0 μm pore size
85 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Opis ogólny
Filter Code: FSLW
Filter Type: Screen filter
Inne uwagi
Directions for Use
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany