Kluczowe dokumenty
FR180380535
Sigma-Aldrich
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-050 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 500nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Detector Particles, Fluorescent Beads
About This Item
Kod UNSPSC:
13102026
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1-1000 mL (dark bottle)
producent / nazwa handlowa
Estapor®
stężenie
1% solids
metody
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
kolor
fluorescent green
macierz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
średnica granulek
0.450-0.530 μm±<5%
pojemność
1-10 μeq/g surface charge density
λmaks.
470 nm (Emission at 525 nm)
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Estapor® microspheres have been the top choice for many lateral flow diagnostic test manufacturers. Used in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both qualitative and quantitative Lateral Flow ImmunoAssays. Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Zastosowanie
Main applications of the fluorescent microspheres include qualitative and quantitive Laterflow Immunoassays (LFIA)
Informacje prawne
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)