FR180380020
Estapor® White Carboxylated microspheres
A1-010 White COOH PS AV 10%, White carboxylated microspheres 100nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Carboxylated Beads, Carboxylated Particles, Plain Beads
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
macierz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
średnica granulek
0.076-0.125 μm
pojemność
20-200 μeq/g surface charge density
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3