Kluczowe dokumenty
FGLP29325
Millipore
Fluoropore Membrane, PTFE, hydrophobic, 0.22 µm, 293 mm, white, plain
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
PTFE
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Fluoropore®
Parametry
130 °C max. temp.
15 mL/min-cm2 water flow rate
3 L/min-cm2 air flow rate
śr. filtra
293 mm
grubość
175 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
14.8-20.9 psi, air with methanol at 23 °C
Opis ogólny
Filter Code: FGLP
Filter Type: Screen filter
Inne uwagi
Sposób użycia
  • Zatrzymywanie organizmów: Mikroorganizm
  • Sposób działania: Filtracja (wykluczenie rozmiaru)
  • Zastosowanie: Przetwarzanie biologiczne
  • Przeznaczenie: Redukcja lub usuwanie mikroorganizmów/biobakterii
  • Instrukcja użytkowania: Należy zapoznać się z pierwszą stroną Przewodnika Kontroli Wizualnej
  • Oświadczenie dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu
  • Oświadczenie dotyczące utylizacji: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany