Kluczowe dokumenty
FCMAB214P
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD117, c-kit-PE, klon 104D2
clone 104D2, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Mast/stem cell growth factor receptor, SCFR, Tyrosine-protein kinase Kit, Proto-oncogene c-Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
104D2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIT(3815)
mouse ... Kit(16590)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD117 jest białkiem transbłonowym o masie 145 kDa, które należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych klasy III. Region zewnątrzkomórkowy składa się z pięciu domen podobnych do immunoglobulin, gdzie druga i trzecia pętla są uważane za zaangażowane w wiązanie ligandów (Ashman, 1997; Bühring, 1995). Wykazano, że CD117 jest markerem tkankowych komórek tucznych, hematopoetycznych komórek macierzystych i komórek progenitorowych w normalnym ludzkim szpiku kostnym. Większość komórek szpiku CD117-dodatnich (50-70%) wykazuje koekspresję CD34 i obejmuje komórki progenitorowe i ich prekursory wszystkich linii krwiotwórczych. Poza komórkami tucznymi, CD117 jest zasadniczo nieobecny w dojrzałych komórkach krwiotwórczych. Chociaż CD117 jest przede wszystkim markerem nielimfoidalnych komórek progenitorowych w komórkach/tkankach krwiotwórczych, w tym melanocytach, embrionalnym mózgu i układzie rozrodczym (Ashman, 1997). Anty-CD117, 104D2, został włączony do Szóstego Międzynarodowego Warsztatu i Konferencji na temat Antygenów Różnicowania Ludzkich Leukocytów, a badania przeprowadzone przez różne laboratoria potwierdziły jego reaktywność z CD117 (Ashman, 1997).
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD117.
Immunogen
Linia komórek megakariocytarnych MOLM-1.
Zastosowanie
Przeciwciało Milli-Mark Anti-CD117, c-kit-PE, klon 104D2 wykrywa poziom CD117 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by flow cytometry using TF-1 cells
Opis wartości docelowych
145 kDa (Ashman, 1997; Buhring, 1995)
Postać fizyczna
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z PE w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C z dala od światła w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Komórki TF-1
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2