Kluczowe dokumenty
FCMAB203P
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD64-PE Antibody, clone 10.1
clone 10.1, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
High affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, Fc-gamma RI, FcRI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
białko sprzężone:
PE
application:
FACS
klon:
10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
flow cytometry: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR1A(2209)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD64 is the high-affinity IgG Fc receptor belonging to the immunoglobulin supergene family (Guyre, 2002). CD64 is a 72 kDa glycoprotein which binds monomeric IgG (human IgG>>IgG>>>IgG4>>>IgG2 and mouse IgG3>IgG2a>>>IgG1, IgG2b). Three genes: FcγR1A, FcγR1B and FcγR1C, which have >98 percent identity at the nucleotide level, have been identified and mapped to chromosome 1, band q21.1 (Sun,1997)). The FcγR1A gene, which specified the high-affinity IgG receptor, encodes three C2-type Ig-like extracellular domains, a 21 amino acid transmembrane region, and a charge cytoplasmic tail of 61 amino acids (Sun, 1997)(van de Winkel,1993).
Specyficzność
Antibody recognizes Human CD64 antigen.
Immunogen
Human rheumatoid synovial fluid cells and monocytes.
Zastosowanie
Milli-Mark Anti-CD64-PE Antibody, clone 10.1 detects level of CD64 & has been published & validated for use in FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Opis wartości docelowych
72 kDa (Sun W, 1997)
Postać fizyczna
Protein A purified
Purified Mouse monoclonal IgG1 conjugated to PE in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
Przechowywanie i stabilność
Maintained refrigerated at 2-8°C from date of receipt. Protected from light in undiluted aliquots for 6 months from date of receipt.
Komentarz do analizy
Control
PBMC′s
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2