Kluczowe dokumenty
EZRMNPY
Millipore
Rat/Mouse Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 20 μL plasma
Synonim(y):
Pro-neuropeptyd Y
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Szczur/mysz Neuropeptyd Y (NPY) ELISA, This Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 89-93%
sensitivity: 0.002 ng/mL
(20 μl sample size)
standard curve range: 0.01-2 ng/mL
inter-assay cv: 6-12%
intra-assay cv: 1-3%
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Millipore ma przyjemność zaoferować nasz nowy 96-dołkowy zestaw ELISA Rat/Mouse NPY. Zestaw ten nie wymaga ekstrakcji próbki i wspiera nasze zaangażowanie w badanie różnych markerów chorób metabolicznych.
Neuropeptyd Y (NPY) to 36-aminokwasowy peptyd wydzielany przez podwzgórze. Jest on związany z wieloma procesami fizjologicznymi, w tym regulacją energii, równowagi, pamięci i uczenia się. Oprócz zwiększania apetytu, obecność NPY zwiększa udział energii przechowywanej w postaci tłuszczu i blokuje sygnały do mózgu. NPY jest ściśle związany z innymi hormonami peptydowymi, takimi jak polipeptyd trzustkowy, PYY i dobrze koreluje z poziomem leptyny.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Szczegółowe informacje znajdują się w protokole zestawu.
Zastosowanie
Test ten wymaga 20 µl rozcieńczonego osocza i jest wykonywany w temperaturze pokojowej przez 3 godziny.
Używany do wykrywania/ilościowania: NPY
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Inne uwagi
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3