EX0564
Glikol etylenowy
Synonim(y):
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.053 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.2% Water (H2O)
kolor
APHA: ≤10
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
temp. przejścia
flash point 111 °C
rozpuszczalność
1000 g/L
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne ze standardem
Woda (H2O): 0,2% max
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup