ESG2207
ESGRO® Recombinant Rat LIF Protein
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for rat ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml
Synonim(y):
Rat LIF
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>85% (active component rat LIF (rtLIF), SDS-PAGE)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
10000000 units/mL
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
Rat ES Cells: RtLIF produced from a transfected cell line, has been shown to effectively maintain the undifferentiated phenotype of rat ES cells when used at a concentration of 1000-1500 units / mL (Takahama et al. 1998).
At this recommended concentration 106 units of ESGRO is sufficient for 1L of tissue culture media.
Visit www.esgro-lif.com for additional information
Opakowanie
Jakość
Przestroga
Postać fizyczna
Rat ESGRO is supplied 0.22 micron sterile filtered, and tested negative for mycoplasma.
Przechowywanie i stabilność
For long term storage it is recommended that Rat ESGRO concentrate be stored at -20°C.
It is recommended that prior to use, Rat ESGRO should be diluted in sterile tissue culture media and aliquoted to a convenient concentration, then stored at -20°C. Freeze thawing will reduce potency and is not recommended.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Czynnik hamujący białaczkę (LIF) jest czynnikiem wzrostu komórek macierzystych stosowanym do hodowli in vitro pluripotencjalnych mysich embrionalnych komórek macierzystych (komórek ES).