Key Documents
ESA0100L41DP5
Millipore
Mobius® Essential 3D Assembly Bag
100L PureFlex Film, 3D Bag
Synonim(y):
Mobius® Essential Assembly, 100 L, Bag
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
Materiały
PureFlex bag
Poziom jakości
agency
complies with ISO 9001
linia produktu
Mobius® Essential
metody
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Wysokość
30 m
Szerokość
18 cm
pojemność
100 L
100000 mL
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
kompatybilność
Mobius® Polyethylene Drum, 100 L_DRUM0100L01
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L_DRUM0200L01
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Mobius® Essential Assemblies are standard ready-to-ship bag and tubing assemblies.
Zastosowanie
Liquid Processing Applications
Cechy i korzyści
Standard products eliminate design and manufacturing lead times.
Utilizes PureFlex Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Opakowanie
5 L - 200 L Bag Assemblies in 5 Pack
Komponenty
PureFlex Film
C-Flex® 374 Tubing 1/2" ID x 3/4" OD
Port Plate 1/2"
Pinch Clamp 3/4"
Hose Barb Non-Valved Coupling Body 1/2"
Coupling Plug
Informacje prawne
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Folia Ultimus® zapewnia wytrzymałość i odporność na wycieki w bioprocesach jednorazowego użytku, zwiększając trwałość w przypadku wyzwań produkcyjnych w workach 3D Mobius®.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej inaktywacji wirusów i odpowiednich powiązanych produktów.