ESA0001L2CLP10
Mobius® Essential 2D Assembly Bag
1L PureFlex™ Film, 2D Bag
Synonim(y):
Mobius® Essential Assembly, 1 L, Bag
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PureFlex™ bag
Poziom jakości
agency
complies with ISO 9001
linia produktu
Mobius® Essential
metody
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Wysokość
12.3 m
Szerokość
6.0 cm
pojemność
1 L
1 L
1000 mL
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Utilizes PureFlex™ Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Opakowanie
Komponenty
C-Flex® 374 Tubing 1/8" ID x 1/4" OD, 20" long
Pinch Clamp 1/2"
Female Luer 1/8" HB
Male Luer
Informacje prawne
produkt powiązany
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej inaktywacji wirusów i odpowiednich powiązanych produktów.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ESA0001L2CLP10 | 4065268828472 |