Kluczowe dokumenty
ECM330
Sigma-Aldrich
Ludzka sE-selektyna-1 ELISA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
opis
analytes available: sE-Selectin-1
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P16581 # Eksprymowany na indukowanych cytokinami komórkach śródbłonka i pośredniczy w ich wiązaniu z leukocytami. Ligandem rozpoznawanym przez ELAM-1 jest sialilo-Lewis X (alfa(1->3)fukozylowane pochodne polilaktozaminy, które znajdują się na nieredukujących końcach glikolipidów).
ROZMIAR: 610 aminokwasów; 66655 Da
POŁOŻENIE SUBKOMÓRKOWE: Błona; Jednoprzebiegowe białko błonowe typu I.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P16581 ## Należy do rodziny selektyn/LECAM. & Zawiera 1 domenę lektyny typu C. & Zawiera 1 domenę podobną do EGF. & Zawiera 6 domen Sushi (CCP/SCR).
Komponenty
· 1 aluminum pouches with a MicroWell Plate coated with Monoclonal Antibody (murine) to human E-Selectin · 1 vial (200 μL) HRP-Conjugated Anti-E-Selectin Monoclonal (murine) Antibody · 2 vials (100 ng/mL each, reconstituted) soluble E-selectin Standard, lyophilized {dissolve in 390 microliters for lot 0606032906}. · 1 vial lyophilized control serum · 1 bottle (50 mL) Wash Buffer Concentrate 20X (PBS with 1% TWEEN® 20)* · 1 vial (5 mL) Assay Buffer Concentrate 20X (PBS with 1% TWEEN® 20 and 10% BSA)* · 1 bottle (12 mL) Sample Diluent (buffered protein matrix)* · 1 vial (7 mL) Substrate Solution I (tetramethyl-benzidine) · 1 vial (7 mL) Substrate Solution II (0.02 % buffered hydrogen peroxide) · 1 vial (12 mL) Stop Solution (1M Phosphoric Acid) · 1 MicroWell Strip Holder · 2 Adhesive Plate Covers * reagents containing 0.01% thimerosal as preservative
Przechowywanie i stabilność
Przechowywanie składników zestawu Odczynniki zestawu należy przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C. Przechowywać liofilizowaną kontrolę w temperaturze -20°C. Natychmiast po użyciu pozostałe odczynniki należy ponownie umieścić w chłodni (2° do 8°C), z wyjątkiem odtworzonej kontroli (-20°C). Data ważności zestawu i odczynników jest podana na pudełku zestawu. Środki ostrożności: - Odczynniki są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie są przeznaczone do stosowania w procedurach diagnostycznych lub terapeutycznych. - Nie mieszaj ani nie zastępuj odczynników odczynnikami z innych partii lub innych źródeł. - Nie używaj odczynników zestawu po upływie daty ważności podanej na etykiecie. - Nie wystawiać odczynników zestawu na działanie silnego światła podczas przechowywania lub inkubacji. - Podczas pracy z odczynnikami zestawu lub próbkami należy nosić gumowe lub jednorazowe rękawiczki lateksowe. - Niektóre odczynniki zawierają tiomersal jako środek konserwujący, który jest wysoce toksyczny w przypadku wdychania, połknięcia lub kontaktu ze skórą. Tiomersal jest potencjalnym mutagenem i należy się z nim odpowiednio obchodzić. - Unikać kontaktu roztworów substratów ze środkami utleniającymi i metalami. - W celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub zanieczyszczenia krzyżowego odczynników lub próbek, które może unieważnić test, należy używać jednorazowych końcówek do pipet i/lub pipet. - Do dozowania koniugatu i odczynników substratu należy używać czystych, dedykowanych tacek na odczynniki. - Ekspozycja na kwasy spowoduje inaktywację koniugatu. - Do przygotowania odczynników należy używać wody destylowanej lub dejonizowanej. - Roztwory substratów muszą mieć temperaturę pokojową przed użyciem.
Informacje prawne
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC