Kluczowe dokumenty
EARB-6
Sigma-Aldrich
Assay Running Buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2