DX1730
N,N-Dimethylformamide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Formic Acid Dimethylamide, DMF, DMF, NSC 5356
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
okres trwałości
24 mo. (from mfg date)
granice wybuchowości
15.2 %
zanieczyszczenia
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.15% Water (H2O)
≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
clearAPHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 57.5 °C
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Wygląd: Przezroczysty
Assay (GC): 99,8% min
Kolor (APHA): 15 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,005% max
Postać: Ciecz
Wolna amina (jako dimetyloamina): 10ppm max
Miareczkowalny kwas: 0.0005meq/g max
Miareczkowalna zasada: 0.003meq/g max
Woda (H2O): 0,15% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List