Merck
L091000
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.51
bp:
153 °C (lit.)
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
warunki przechowywania
dry at room temperature
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
kolor
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide (DMF) is an amide that works as a multipurpose reagent that is an effective polar solvent for various compounds and a ligand for metallic compounds. It also acts as a key intermediate as an electrophilic or nucleophilic agent for mediating reactions as it delivers its own H, C, N, and O atoms in compound synthesis.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
DMF is a widely used polar solvent in which organic, organometallic, and bioorganic transformations are carried out. It is also a solvent for many hydrophobic organic compounds and acts as a source of building blocks in various organic synthesis reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L091000-200L4061838216427
L091000-18L
L091000-45L4061838216434