Kluczowe dokumenty
DX1726
Supelco
N,N-Dimethylformamide
OmniSolv®
Synonim(y):
Formic Acid Dimethylamide, DMF, DMF, NSC 5356
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
200-679-5
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.9% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
okres trwałości
24 mo.
granice wybuchowości
15.2 %
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
<0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
<5 ppm
kolor
APHA: 10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
tw
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 57.5 °C
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤268 nm
absorpcja UV
λ: 268 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.75
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.07
λ: 310 nm Amax: ≤0.03
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
DX1726P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Expiration date: 24 months
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: eq/g
Titrable base: eq/g
UV Abs. at 268 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 270 nm: 0.75AU max
UV Abs. at 275 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 295 nm: 0.07AU max
UV Abs. at 310 nm: 0.03AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 268nm max
Water (H2O): 0.05% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup