Key Documents
DX0800
Supelco
1,2-Dichloroethane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Dichloroethane, Ethylene chloride, Ethylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.96
Beilstein:
605264
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-458-1
gęstość pary
3.4 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
87 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
775 °F
granice wybuchowości
15.6 %
zanieczyszczenia
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.03% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 13 °C
rozpuszczalność
7.9 g/L
gęstość
1.25 g/cm3 at 20  °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Klucz InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Green Catalytic Synthesis of Ethylenediamine from Ethylene Glycol and Monoethanolamine: A Review: This review details a green synthesis method using 1,2-dichloroethane, enhancing the sustainability of chemical processes in academia and industrial applications (Wu and An, 2024).
  • The complete degradation of 1,2-dichloroethane in Escherichia coli by metabolic engineering: This study demonstrates a biotechnological approach to degrade 1,2-dichloroethane, reducing environmental impact, relevant for both academia and biotechnological industries (Deng et al., 2024).
  • Characteristics of Volatile Organic Compounds Emitted from Airport Sources and Their Effects on Ozone Production: Investigates the role of 1,2-dichloroethane among other VOCs in environmental pollution and ozone formation, crucial for environmental research and regulations (Chen et al., 2024).
Komentarz do analizy
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.03% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)