DVPP29325
PVDF Membrane Filter, 0.65 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.65 µm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
śr. filtra
293 mm
grubość
125 μm
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.65 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13