Kluczowe dokumenty
DR1088
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-TWIST Homolog 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
Opis ogólny
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~25 kDa TWIST1 protein.
Recognizes the ~25 kDa TWIST1 protein in HeLa cells.
This Anti-TWIST1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TWIST1.
Immunogen
Full-length, human TWIST1 (aa 1-202)
Human
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Inne uwagi
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.