Kluczowe dokumenty
D030N11HH1
Millipore
Clarigard® Small Scale Capsule Filter
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonim(y):
Clarigard Small Scale Capsule Filter 3.0 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Clarigard®
Długość
11.8 cm (4.6 in.)
śr. zewn.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
długość nominalna kartridża
4.6 in. (11.8 cm)
wielkość porów
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type beer
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type liquid
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Zastosowanie
industrial qc (product testing)
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Inne uwagi
Sposób użycia
  • Retencja organizmów: 99,9% retencji
  • Sposób działania: Filtrowanie (nominalne)
  • Zastosowanie: Przetwarzanie biologiczne
  • Przeznaczenie: Redukcja obciążenia biologicznego
  • Instrukcje użytkowania: Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi wkładów Polygard® i Clarigard®.
  • Oświadczenie dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu
  • Deklaracja utylizacji: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Informacje prawne
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany