Kluczowe dokumenty
CX1055
Supelco
Chloroform
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Trichloromethane, Chloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
200-663-8
Próba:
≥99.8% chloroform + ethanol basis
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
160 mmHg ( 20 °C)
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.03% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
rozpuszczalność
8.7 g/L
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CX1055P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with Ethanol.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Komentarz do analizy
Acetone and Aldehydes (about 0.005%)To pass testAcid and chlorideTo pass testAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C1.465-1.476g/mLEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidFree chlorine (Cl)To pass testLead (Pb)0.05ppm maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSuitability for determination with dithizoneTo pass testWater (H2O)0.03% max
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash