Kluczowe dokumenty
CWSS73S01
Millipore
Milligard® 0.5/0.2 µm nominal, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
metody
prefiltration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.9 in.
powierzchnia filtracyjna
2.1 m2
Matryca
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
kod wkładu
Code 7
Informacje prawne
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany