CWL901S03
Milligard® LPB 1.2 µm, Cartridge
cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane ((treated for low protein binding))
polyester support
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Milligard®
metody
prefiltration: suitable
Długość
10 in.
Szerokość
2.9 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
rozmiar filtra
10 in.
powierzchnia filtracyjna
0.8 m2
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Milligard® LPB
wielkość porów
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
kod wkładu
Code 0
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE® -25 user guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations