CW0374S03
Milligard® 0.2 µm nominal, Cartridge
cartridge nominal length 40 in. (100 cm), filter diam. 2.8 in. (7.1 cm)
About This Item
Materiały
polyester support
polypropylene device
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets EU 1935/2004/EC (alll component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Milligard®
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
40 in.
Szerokość
2.9 in.
długość nominalna kartridża
40 in. (100 cm)
śr. filtra
2.8 in. (7.1 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
3.2 m2
rozmiar filtra
40 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Milligard®
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE® -25 user guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations