Kluczowe dokumenty
CW0302S03
Millipore
Milligard® 0.2 µm nominal, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Milligard Cartridge Filter 20 in. Code 0 0.2 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Milligard®
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.9 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
7.1 cm (2.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.6 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤100 mg/cartridge
Matryca
Milligard®
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: Standard Milligard® Media
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Informacje prawne
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2