CVDI72TPS
Durapore® CBR 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Durapore CVDI Cartridge Filter 20 in. 0.22 μm Code 7 Silicone
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤26.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤50 mg/cartridge
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples of the Durapore® membrane used in this cartridge were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM F838 methodology.