Key Documents
CVDI04TPE
Millipore
Durapore® CBR 0.2 µm, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
40 in.
Szerokość
2.7 in.
powierzchnia filtracyjna
2.76 m2
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.2 μm pore size
kod wkładu
Code 0
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany