Kluczowe dokumenty
CR0374006
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 40 in. 3.0 µm Code 7 Silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Poziom jakości
Materiały
polypropylene
silicone seal
opis
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterylność
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
hydrophilic
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
40 in. (100 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
wielkość porów
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
kod wkładu
Code 7 (2-226 O-rings w/locking-tabs)
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥20 L
≤50 mg after 24-h soak in water