Key Documents
CN2501001
Millipore
*PP PLEAT CART 2.5UM 10 C-0
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
wielkość porów
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge