Kluczowe dokumenty
CN1271S06
Millipore
Polygard® CN Cartridge Filter
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 1.2 µm Code 7 Silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.42 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤50 mg
wielkość porów
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism reduction
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Efficient particle and microorganism reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany