Kluczowe dokumenty
CMTI-2
Sigma-Aldrich
11969 Embrionalna linia komórek macierzystych - szczep C57/BL6, pasaż 11, normalny genotyp męski
Synonim(y):
Komórki ES BRUCE-4
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
linia produktu
EmbryoMax®
metody
cell culture | stem cell: suitable
Opis ogólny
Linie embrionalnych komórek macierzystych pochodzące od mysiego szczepu C57/BL6J wyselekcjonowane pod kątem wysokiej skuteczności namierzania i sprawdzonej transmisji linii zarodkowej. Komórki są dostarczane w liczbie 2,5 x106 komórek ES na fiolkę (około 2,5 podwojenia populacji na pasaż, dostarczane w stanie zamrożonym w suchym lodzie) i są dostarczane w 11. pasażu.
Zastosowanie
Te embrionalne linie komórek macierzystych pochodzą ze szczepu mysiego C57/BL6J i zostały wyselekcjonowane pod kątem wysokiej skuteczności celowania i sprawdzonej transmisji linii zarodkowej.
Inne uwagi
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Informacje prawne
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany