CGW204S03
Polysep™ II 1.0/1.2 µm nominal, Cartridge
pore size 1.2/1.0 μm, filter diam. 7.1 cm (2.8 in.), cartridge nominal length 100 cm (40 in.)
About This Item
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene prefilter
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Polysep™
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polysep™
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
40 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
100 cm (40 in.)
śr. filtra
7.1 cm (2.8 in.)
Powierzchnia filtracyjna filtra
1.84 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction )
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction )
Matryca
Polysep™ II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
kod wkładu
Code 0
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 20 L
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations