Kluczowe dokumenty
CC342
Sigma-Aldrich
CytoSoft®T-75 Flasks
Elastic Moduli 32 kPa
Synonim(y):
Kolba do hodowli komórek T75
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NB.13
Poziom jakości
opakowanie
flask of 6 ea
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Instrukcja obsługi
Procedura powlekania
Uwaga: Zalecenia te należy traktować jako wytyczne w celu określenia optymalnych warunków powlekania dla danego systemu hodowli. Dno płytki może zostać oderwane przez nadmierną siłę mechaniczną, taką jak wirowanie lub bezpośredni kontakt z narzędziami do przenoszenia cieczy (końcówki, pipety itp.).
1. Wyjąć produkt 9715 z rękawa ochronnego w sterylnym pomieszczeniu.
2. Przygotować materiał macierzy pozakomórkowej, neutralizując go w buforze niezawierającym amin o pH od 7,4 do 7,9 (np. 1X DPBS). Nie zalecamy stosowania żelatyny jako białka ECM. Uwaga: Przed użyciem podgrzać roztwór powlekający do temperatury zbliżonej do pokojowej.
3. Rozcieńczyć w razie potrzeby i dozować 30 ml roztworu do każdego dołka w celu pokrycia powierzchni. Uwaga: Zalecane rozcieńczenie dla kolagenu 7739 typu I wynosi 1:30 (~100 µg/ml). Uwaga: Hydrofobowa powierzchnia wymaga większych objętości do pokrycia powierzchni niż konwencjonalne plastikowe naczynia
4. Inkubować 9715 pokryte ECM w temperaturze pokojowej, pod przykryciem przez 1 godzinę.
5. Po inkubacji odessać pozostały materiał i natychmiast dwukrotnie przepłukać pokryte powierzchnie pożywką hodowlaną lub PBS. Pozostawić około 5-10 ml pożywki na studzienkę, aby pokryć powierzchnię. Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni 9715 po jej zwilżeniu.
6. Pokryte powierzchnie są gotowe do użycia. Standardowe procedury zbierania stosowane do usuwania komórek z naczyń hodowlanych mogą być stosowane do zbierania komórek z produktu 9715, w tym przy użyciu trypsyny, 4515 i nieenzymatycznych roztworów oddzielających komórki.
Kolby 9715 T-75 mają określony moduł sprężystości w dnie standardowej kolby T-75 do zastosowań związanych z ekspansją komórek. Grubość żelu silikonowego jest jednolita i w każdej kolbie znajduje się warstwa silikonu o grubości ~0,5 mm, która jest w pełni kompatybilna z kulturami komórek ssaków. Żele silikonowe są aktywowane i gotowe do związania z oczyszczonym ECM, takim jak kolagen 7739 typu I (#5005) przed dodaniem komórek. Płytki są pakowane sterylnie i dostarczane z 6 kolbami w opakowaniu.
Sztywność podłoża, do którego przylegają komórki, może mieć głęboki wpływ na morfologię komórek i ekspresję genów. Produkty 9715 zapewniają narzędzie do hodowli komórek na podłożach o różnej sztywności, obejmujących szeroki zakres fizjologiczny. Na dnie każdej kolby znajduje się cienka warstwa specjalnie opracowanego biokompatybilnego silikonu, którego moduł sprężystości (sztywność) jest dokładnie mierzony i certyfikowany. Powierzchnie żeli w produktach 9715 są funkcjonalizowane w celu utworzenia wiązań kowalencyjnych z aminami na białkach. Ta chemiczna funkcjonalizacja jest stabilna, a reakcja nie wymaga katalizatora, co ułatwia powlekanie powierzchni żelu białkami macierzy i platerowanie komórek.
Silikonowe podłoża produktów 9715 są optycznie przezroczyste i mają niską autofluorescencję. Warstwa silikonu w każdej kolbie jest mocno związana z dnem kolby. W przeciwieństwie do hydrożeli (takich jak żele poliakrylamidowe), żele silikonowe nie są podatne na hydrolizę, nie wysychają ani nie pęcznieją, są sprężyste i odporne na rozrywanie lub pękanie, a ich moduły sprężystości (sztywności) pozostają prawie niezmienione podczas dłuższych okresów przechowywania.
Produkty 9715 umożliwiają pobieranie komórek przy użyciu enzymów, takich jak trypsyna i kolagenaza. Nie dochodzi do biochemicznego rozkładu substratu podczas lub po obróbce enzymatycznej, a w próbce pobranej z płytki 9715 nie ma żadnych pozostałości substratu.
Zastosowanie
Moduł sprężystości Younga: 26,0-38,0 kPa
Sterylność: Ozon
Mocowanie komórek: Testowane
Wzrost komórek: Testowane
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać płytki 9715 Imaging w temperaturze pokojowej.
Inne uwagi
Moduł sprężystości 32 kPa
Informacje prawne
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3