Kluczowe dokumenty
CC-125ML-RU
Millipore
Anty-CW z klonu MS-353, wyłącznie do użytku badawczego
Anti-CW from the clone MS-353, Human IgG, For non-IVD/Research Use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-353, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 125 mL
metody
agglutination assay: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Oczyszczony supernatant hodowli komórkowej z linii komórkowych wyrażających ludzkie przeciwciała monoklonalne IgG. Do użytku innego niż IVD/badawczy. Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu; Okres trwałości: 24 miesiące od daty filtracji.
Zastosowanie
Luzem do zastosowań innych niż IVD/badawcze
Wyłącznie do użytku pozabadawczego / badawczego
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Częściowo przetworzony odczynnik przeznaczony wyłącznie do dalszego wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do wstrzykiwania. Brak wszystkich antygenów wirusowych nie został określony. Brak amerykańskiego standardu mocy. Nie używać, jeśli mętny. Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1